Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27909-1G PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA 17360 CZK
APOSPC27909-1G APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664899
CAS číslo: 2244083-87-0
UN: 3265
ADR: 8 II