Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27907-1G PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA 0 CZK
APOSPC27907-1G APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664898
CAS číslo: 943830-50-0
UN: 3265
ADR: 8 II