Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 17360 CZK
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664897
CAS číslo: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8,III