Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27904-1G PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA 17360 CZK
APOSPC27904-1G APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664896
CAS číslo: 2244083-98-3
UN: 3261
ADR: 8,II