3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC27902-1G
PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA
17360
CZK
APOSPC27902-1G
APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Vzorec:
C₈H₅BrF₄O MW: 273.022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31664895 CAS číslo: 2169407-53-6 UN: 3265 ADR: 8 III |