Tisk…
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 17360 CZK
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664894
CAS číslo: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8 II