3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC27896-1G
PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA
17360
CZK
APOSPC27896-1G
APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31664893 CAS číslo: 2244084-96-4 UN: 3261 ADR: 8 II |