Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27894-250MG
APOSPC27894-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27894-250MG
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664892
CAS číslo: 2244088-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III