Tisk…
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27891-100MG PC27891-250MG PC27891-50MG
APOSPC27891-100MGEA 873 CZK
APOSPC27891-100MG APOSPC27891-250MG APOSPC27891-50MG
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
N-Fmoc-6-Fluoro-L-tryptophan
Vzorec: C₂₆H₂₁FN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29917530
CAS číslo: 908847-01-8