Tisk…
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 15540 CZK
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₂FNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061624
CAS číslo: 1175838-03-5