Tisk…
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 13060 CZK
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₂FNO₄
MW: 419.445 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061622
CAS číslo: 1217777-84-8