Tisk…
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 6220 CZK
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Vzorec: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659142
CAS číslo: 959579-81-8