Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27884-1G
PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA
11610
CZK
APOSPC27884-1G
APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₁₈F₃NO₄ MW: 441.399 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659134 CAS číslo: 1217837-13-2 |