1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27868-100MG
PC27868-250MG
APOSPC27868-100MGEA
22780
CZK
APOSPC27868-100MG
APOSPC27868-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec:
C₂₂H₂₁F₂NO₄ MW: 401,403 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28389033 CAS číslo: 1986905-26-3 |