Tisk…
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27867-100MG PC27867-250MG
APOSPC27867-100MGEA 26920 CZK
APOSPC27867-100MG APOSPC27867-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₂₀H₁₇F₂NO₄
MW: 373.35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28389003
CAS číslo: 1936532-04-5