Tisk…
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27865-100MG PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA 36700 CZK
APOSPC27865-100MG APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₂₃H₁₈FNO₄
MW: 391.392 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371711
CAS číslo: 1260608-92-1