Tisk…
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27862-100MG PC27862-1G PC27862-250MG
APOSPC27862-100MGEA 22780 CZK
APOSPC27862-100MG APOSPC27862-1G APOSPC27862-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Vzorec: C₁₉H₁₈FNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31615633
CAS číslo: 1690528-34-7