Tisk…
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 18020 CZK
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₂₄H₁₈F₃NO₅
MW: 457.399 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28389401
CAS číslo: 1692823-37-2