(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27855-100MG
PC27855-1G
PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA
14520
CZK
APOSPC27855-100MG
APOSPC27855-1G
APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Vzorec:
C₂₃H₁₇F₂NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09026220 CAS číslo: 678991-01-0 |