Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 4140 CZK
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094191
CAS číslo: 502496-35-7