Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 622 CZK
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094190
CAS číslo: 502496-34-6