Tisk…
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2774-1G PC2774-250MG PC2774-5G
APOSPC2774-1GEA 9330 CZK
APOSPC2774-1G APOSPC2774-250MG APOSPC2774-5G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094183
CAS číslo: 502496-32-4