Tisk…
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hydrazino-2,3,4-trifluorobenzene hydrochloride
PC2751-5G
APOSPC2751-5GEA 2980 CZK
APOSPC2751-5G
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₅F₃N₂·ClH
MW: 198,573 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094176
CAS číslo: 502496-30-2