Tisk…
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-hydrazinobenzene hydrochloride
PC2719-25G PC2719-5G
APOSPC2719-25GEA 6780 CZK
APOSPC2719-25G APOSPC2719-5G
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆F₂N₂·ClH
MW: 180,583 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094169
CAS číslo: 502496-26-6