4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2715-25G
PC2715-5G
PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA
1240
CZK
APOSPC2715-25G
APOSPC2715-5G
APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₆BrFN₂·ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094166 CAS číslo: 502496-24-4 |