Tisk…
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2685-1G PC2685-25G PC2685-5G
APOSPC2685-1GEA 622 CZK
APOSPC2685-1G APOSPC2685-25G APOSPC2685-5G
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃ClF₃IO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458089
CAS číslo: 345226-19-9