Tisk…
1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-oxaoctadecan-1-ol) 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Pentatriacontafluoro-(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-oxaoctadecan-1-ol), 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,16,16,17,17,18,18,18-Icosafluoro-2,5,8,11,14-pentakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-1-ol
PC2651-25G PC2651-5G
APOSPC2651-25GEA 19680 CZK
APOSPC2651-25G APOSPC2651-5G
1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-oxaoctadecan-1-ol) 90%
1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-oxaoctadecan-1-ol)
Vzorec: C₁₈H₃F₃₅O₆
MW: 980,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460481
CAS číslo: 27617-34-1
UN: 1993
ADR: 3,III