Tisk…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 18150 CZK
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862008
CAS číslo: 481075-37-0