Tisk…
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 1660 CZK
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205273
CAS číslo: 399579-92-1