Tisk…
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 7050 CZK
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458088
CAS číslo: 914636-53-6