Tisk…
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Iodophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC2634-1G PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA 3610 CZK
APOSPC2634-1G APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458086
CAS číslo: 530080-17-2