Tisk…
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 1120 CZK
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆FNO₄S
MW: 219.19 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458079
CAS číslo: 914636-41-2