Tisk…

5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 3310 CZK
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458078
CAS číslo: 914636-38-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR