Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 2700 CZK
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
Bod varu: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458077
CAS číslo: 709-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III