Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 1490 CZK
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458073
CAS číslo: 178546-34-4