Tisk…
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2598-1G PC2598-100G PC2598-25G
APOSPC2598-1GEA 622 CZK
APOSPC2598-1G APOSPC2598-100G APOSPC2598-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
MW: 210,993 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972708
CAS číslo: 121872-95-5
UN: 3265
ADR: 8,III