Tisk…
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 1460 CZK
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Bod tání: 130…133 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972707
CAS číslo: 150444-95-4