Tisk…
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2548-1G PC2548-5G
APOSPC2548-1GEA 5000 CZK
APOSPC2548-1G APOSPC2548-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene
Vzorec: C₅HBrF₈
Bod varu: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784212
CAS číslo: 885276-66-4