Tisk…
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 2690 CZK
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784285
CAS číslo: 820209-02-7