Tisk…
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Aminoprop-1-yl)benzotrifluoride, α-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
PC2542-1G PC2542-250MG
APOSPC2542-1GEA 18620 CZK
APOSPC2542-1G APOSPC2542-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784288
CAS číslo: 473732-54-6