Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 6720 CZK
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Vzorec: C₄HF₉O₃S
Bod varu: 70 °C (400 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778617
CAS číslo: 104729-49-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II