3,4-Difluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2502-1G
PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA
12070
CZK
APOSPC2502-1G
APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₃F₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114246 CAS číslo: 82878-63-5 UN: 1993 ADR: 3,III |