Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC250002-1G
APOSPC250002-1GEA
2110
CZK
APOSPC250002-1G
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Vzorec:
C₈H₉FO₃S MW: 204,219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20482732 CAS číslo: 114435-86-8 UN: 3265 ADR: 8,II |