Tisk…
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2481-25G PC2481-5G
APOSPC2481-25GEA 40340 CZK
APOSPC2481-25G APOSPC2481-5G
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol)
Vzorec: C₁₅H₃F₂₉O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460480
CAS číslo: 141977-66-4