Tisk…
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 3540 CZK
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271.035 g/mol
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777124
CAS číslo: 156425-07-9