4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2475-1G
PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA
11410
CZK
APOSPC2475-1G
APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Vzorec:
C₁₃H₈BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972698 CAS číslo: 134150-03-1 |