Tisk…
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[Bromo(difluoro)methoxy]-2-{2-[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,9-Dibromoperfluoro-2,5,8-trioxanonane
PC2472-25G PC2472-5G PC2472-1G
APOSPC2472-25GEA 11180 CZK
APOSPC2472-25G APOSPC2472-5G APOSPC2472-1G
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Vzorec: C₆Br₂F₁₂O₃
Bod varu: 52 °C (25 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094159
CAS číslo: 330562-49-7