Tisk…
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2452-1G PC2452-250MG
APOSPC2452-1GEA 10880 CZK
APOSPC2452-1G APOSPC2452-250MG
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane
Vzorec: C₁₀H₇BrF₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458068
CAS číslo: 70430-22-7