Tisk…
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2447-1G PC2447-500MG PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA 8870 CZK
APOSPC2447-1G APOSPC2447-500MG APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Vzorec: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079714
CAS číslo: 26584-26-9