Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 6850 CZK
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈BrF
Bod varu: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972692
CAS číslo: 19869-78-4
UN: 1993
ADR: 3,III